6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927971-1G
OR927971-5G
APOSOR927971-1GEA
161
EUR
APOSOR927971-1G
APOSOR927971-5G
6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
6-Chloroindole-3-acetonitrile
Formel:
C₁₀H₇ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03428598 CAS-Nummer: 61220-58-4 |