8-Methoxyquinazolin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927982-1G OR927982-250MG
APOSOR927982-1GEA 226 EUR
APOSOR927982-1G APOSOR927982-250MG
8-Methoxyquinazolin-4-ol 95%
8-Methoxyquinazolin-4-ol
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176,172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15527388
CAS-Nummer: 16064-27-0