4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927999-1G OR927999-250MG
APOSOR927999-1GEA 429 EUR
APOSOR927999-1G APOSOR927999-250MG
4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride 96%
4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11520360
CAS-Nummer: 1260794-25-9