1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR928060-25G
OR928060-5G
APOSOR928060-25GEA
848
EUR
APOSOR928060-25G
APOSOR928060-5G
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
1-Acetyl-3-hydroxyindole
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,184 g/mol Schmelzpunkt: 134…136 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00047261 CAS-Nummer: 33025-60-4 |