Ethyl 6-formylnicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928135-1G OR928135-250MG
APOSOR928135-1GEA 841 EUR
APOSOR928135-1G APOSOR928135-250MG
Ethyl 6-formylnicotinate 95%
Ethyl 6-formylnicotinate
Formel: C₉H₉NO₃
Molecular Weight: 179.173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19690524
CAS-Nummer: 20857-31-2