2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR928139-1G
OR928139-250MG
APOSOR928139-1GEA
66.7
EUR
APOSOR928139-1G
APOSOR928139-250MG
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉NO₄ Molecular Weight: 183,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08277262 CAS-Nummer: 136507-14-7 |