4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR928159-1G
OR928159-5G
APOSOR928159-1GEA
172
EUR
APOSOR928159-1G
APOSOR928159-5G
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formel:
C₆H₄ClN₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13193459 CAS-Nummer: 38875-74-0 |