Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928174-1G OR928174-250MG
APOSOR928174-1GEA 140 EUR
APOSOR928174-1G APOSOR928174-250MG
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18803546
CAS-Nummer: 223788-08-7