4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-Phe(4-Ac)-OH
OR928215-1G
APOSOR928215-1GEA 403 EUR
APOSOR928215-1G
4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
4-Acetyl-L-phenylalanine
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
Molecular Weight: 207,226 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659983
CAS-Nummer: 122555-04-8