1-Phenyl-piperazin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928252-1G OR928252-250MG
APOSOR928252-1GEA 0 EUR
APOSOR928252-1G APOSOR928252-250MG
1-Phenyl-piperazin-2-one 95%
1-Phenyl-piperazin-2-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658505
CAS-Nummer: 90917-86-5