6,7-Dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6,7-Dimethoxy-3H-1-isobenzofuranone
OR928256-1G
APOSOR928256-1GEA 62.5 EUR
APOSOR928256-1G
6,7-Dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one 98%
6,7-Dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219354
CAS-Nummer: 569-31-3