3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928260-1G OR928260-5G
APOSOR928260-1GEA 219 EUR
APOSOR928260-1G APOSOR928260-5G
3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine
Formel: C₇H₆N₂O₂
Molecular Weight: 150,135 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044304
CAS-Nummer: 130747-60-3