4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928304-1G
OR928304-250MG
APOSOR928304-1GEA
806
EUR
APOSOR928304-1G
APOSOR928304-250MG
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₈H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11875848 CAS-Nummer: 1260827-11-9 |