6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR928311-25G
OR928311-5G
APOSOR928311-25GEA
238
EUR
APOSOR928311-25G
APOSOR928311-5G
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one 95%
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one
Formel:
C₉H₈N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458441 CAS-Nummer: 162012-72-8 |