5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Chlorothiophene-3-carbaldehyde
OR928325-1G OR928325-250MG
APOSOR928325-1GEA 473 EUR
APOSOR928325-1G APOSOR928325-250MG
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Formel: C₅H₃ClOS
Molecular Weight: 146,595 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17016115
CAS-Nummer: 36155-85-8