7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR928352-100MG OR928352-250MG
APOSOR928352-100MGEA 116 EUR
APOSOR928352-100MG APOSOR928352-250MG
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08692342
CAS-Nummer: 116081-17-5