3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR928363-1G OR928363-250MG
APOSOR928363-1GEA 0 EUR
APOSOR928363-1G APOSOR928363-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01109402
CAS-Nummer: 59938-40-8