6-Acetyl-5-hydroxytetralin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(1-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone
OR928376-25G OR928376-5G
APOSOR928376-25GEA 652 EUR
APOSOR928376-25G APOSOR928376-5G
6-Acetyl-5-hydroxytetralin 95%
6-Acetyl-5-hydroxytetralin
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Molecular Weight: 190.238 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658289
CAS-Nummer: 95517-07-0