4-Methyl-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928387-100MG OR928387-1G OR928387-250MG
APOSOR928387-100MGEA 161 EUR
APOSOR928387-100MG APOSOR928387-1G APOSOR928387-250MG
4-Methyl-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
4-Methyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119,124 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19982748
CAS-Nummer: 1150633-16-1