α-acetoxyphenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928402-1G OR928402-5G
APOSOR928402-1GEA 219 EUR
APOSOR928402-1G APOSOR928402-5G
α-acetoxyphenylacetonitrile 97%
α-acetoxyphenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22205885
CAS-Nummer: 5762-35-6