2-(3-Formylphenoxy)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928412-1G
OR928412-5G
APOSOR928412-1GEA
132
EUR
APOSOR928412-1G
APOSOR928412-5G
2-(3-Formylphenoxy)acetamide 95%
2-(3-Formylphenoxy)acetamide
Formel:
C₉H₉NO₃ Molecular Weight: 179,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04374050 CAS-Nummer: 849015-95-8 |