3,4-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928435-1G OR928435-250MG
APOSOR928435-1GEA 328 EUR
APOSOR928435-1G APOSOR928435-250MG
3,4-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid 95%
3,4-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09701444
CAS-Nummer: 5722-94-1