1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928492-1G
OR928492-250MG
APOSOR928492-1GEA
0
EUR
APOSOR928492-1G
APOSOR928492-250MG
1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole 98%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole
Formel:
C₉H₁₄N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24335255 CAS-Nummer: 199003-22-0 |