5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928504-1G OR928504-250MG
APOSOR928504-1GEA 116 EUR
APOSOR928504-1G APOSOR928504-250MG
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine 98%
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,586 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189517
CAS-Nummer: 59489-32-6