4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR928510-1G OR928510-250MG
APOSOR928510-1GEA 275 EUR
APOSOR928510-1G APOSOR928510-250MG
4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline 95%
4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
Formel: C₉H₁₁ClN₂
Molecular Weight: 182,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12755924
CAS-Nummer: 90561-38-9