4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928520-1G OR928520-250MG
APOSOR928520-1GEA 313 EUR
APOSOR928520-1G APOSOR928520-250MG
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine 95%
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine
Formel: C₅H₃ClN₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193520
CAS-Nummer: 36258-82-9