N6,N6-Dimethyladenosine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR928523-250MG OR928523-1G
APOSOR928523-250MGEA 94.8 EUR
APOSOR928523-250MG APOSOR928523-1G
N6,N6-Dimethyladenosine 97%
N6,N6-Dimethyladenosine
Formel: C₁₂H₁₇N₅O₄
Schmelzpunkt: 182…185 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00022822
CAS-Nummer: 2620-62-4