Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-(furan-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
OR928555-5G
APOSOR928555-5GEA
266
EUR
APOSOR928555-5G
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate 98%
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₇NO₄ Molecular Weight: 193,156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03778977 CAS-Nummer: 33545-41-4 |