1,3-Dihydro-2-benzofuran-4-amine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Amino-1,3-dihydroisobenzofuran
OR928572-1G
OR928572-250MG
APOSOR928572-1GEA
149
EUR
APOSOR928572-1G
APOSOR928572-250MG
1,3-Dihydro-2-benzofuran-4-amine 96%
1,3-Dihydro-2-benzofuran-4-amine
Formel:
C₈H₉NO Molecular Weight: 135.163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16659158 CAS-Nummer: 98475-10-6 |