5-Hydroxy-1-cyclooctene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928731-1G OR928731-5G
APOSOR928731-1GEA 0 EUR
APOSOR928731-1G APOSOR928731-5G
5-Hydroxy-1-cyclooctene 97%
5-Hydroxy-1-cyclooctene
Formel: C₈H₁₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06252442
CAS-Nummer: 4277-34-3