1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928761-100MG OR928761-1G OR928761-250MG
APOSOR928761-100MGEA 30.6 EUR
APOSOR928761-100MG APOSOR928761-1G APOSOR928761-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carbonitrile 96%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14534464
CAS-Nummer: 50741-36-1