3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
OR928835-1G OR928835-250MG OR928835-5G
APOSOR928835-1GEA 45.1 EUR
APOSOR928835-1G APOSOR928835-250MG APOSOR928835-5G
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133.147 g/mol
Schmelzpunkt: 117…119 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00168868
CAS-Nummer: 93524-95-9