5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928917-100MG
OR928917-1G
OR928917-250MG
APOSOR928917-100MGEA
161
EUR
APOSOR928917-100MG
APOSOR928917-1G
APOSOR928917-250MG
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07377115 CAS-Nummer: 893638-41-0 |