Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928950-1G
OR928950-250MG
APOSOR928950-1GEA
91.5
EUR
APOSOR928950-1G
APOSOR928950-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 98%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formel:
C₇H₅N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027563 CAS-Nummer: 106012-56-0 |