4-Bromo-2-ethynylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928998-1G OR928998-250MG
APOSOR928998-1GEA 632 EUR
APOSOR928998-1G APOSOR928998-250MG
4-Bromo-2-ethynylpyridine 98%
4-Bromo-2-ethynylpyridine
Formel: C₇H₄BrN
Molecular Weight: 182,017 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189721
CAS-Nummer: 1196155-22-2