3-Methoxy-2-nitroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3'-Methoxy-2'-nitroacetophenone
OR929028-1G OR929028-5G
APOSOR929028-1GEA 255 EUR
APOSOR929028-1G APOSOR929028-5G
3-Methoxy-2-nitroacetophenone 95%
3-Methoxy-2-nitroacetophenone
Formel: C₉H₉NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03428535
CAS-Nummer: 33852-43-6