1-Furan-3-yl-ethylamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929031-1G
OR929031-250MG
APOSOR929031-1GEA
476
EUR
APOSOR929031-1G
APOSOR929031-250MG
1-Furan-3-yl-ethylamine 96%
1-Furan-3-yl-ethylamine
Formel:
C₆H₉NO Molecular Weight: 111,142 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06738794 CAS-Nummer: 252372-09-1 |