tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 2-(4-Bromophenyl)acetate
OR929080-1G OR929080-250MG
APOSOR929080-1GEA 78.3 EUR
APOSOR929080-1G APOSOR929080-250MG
tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate 97%
tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate
Formel: C₁₂H₁₅BrO₂
Molecular Weight: 271.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11975535
CAS-Nummer: 33155-58-7