tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929179-1G OR929179-250MG
APOSOR929179-1GEA 140 EUR
APOSOR929179-1G APOSOR929179-250MG
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate
Formel: C₈H₁₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12148668
CAS-Nummer: 172317-17-8