(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929262-1G OR929262-250MG
APOSOR929262-1GEA 632 EUR
APOSOR929262-1G APOSOR929262-250MG
(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol 95%
(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135.163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18384384
CAS-Nummer: 131610-03-2