2-Ethyl-4-pyrimidinecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929268-1G OR929268-250MG
APOSOR929268-1GEA 435 EUR
APOSOR929268-1G APOSOR929268-250MG
2-Ethyl-4-pyrimidinecarbaldehyde 95%
2-Ethyl-4-pyrimidinecarbaldehyde
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136,151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519862
CAS-Nummer: 1092299-36-9