Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929281-1G OR929281-250MG
APOSOR929281-1GEA 632 EUR
APOSOR929281-1G APOSOR929281-250MG
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23381122
CAS-Nummer: 75871-40-8