1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929417-1G OR929417-5G
APOSOR929417-1GEA 168 EUR
APOSOR929417-1G APOSOR929417-5G
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827513
CAS-Nummer: 39741-43-0