Methyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929431-1G OR929431-250MG
APOSOR929431-1GEA 144 EUR
APOSOR929431-1G APOSOR929431-250MG
Methyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176.172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16036494
CAS-Nummer: 108128-12-7