1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929440-1G OR929440-250MG
APOSOR929440-1GEA 632 EUR
APOSOR929440-1G APOSOR929440-250MG
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile 95%
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₉N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23381125
CAS-Nummer: 1427475-28-2