Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR929487-1G OR929487-250MG
APOSOR929487-1GEA 150 EUR
APOSOR929487-1G APOSOR929487-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol
Formel: C₇H₆N₂O
Molecular Weight: 134.135 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09994219
CAS-Nummer: 112566-20-8