Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929500-1G OR929500-250MG
APOSOR929500-1GEA 364 EUR
APOSOR929500-1G APOSOR929500-250MG
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone 95%
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,174 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07699200
CAS-Nummer: 57276-28-5