5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929595-1G
OR929595-250MG
APOSOR929595-1GEA
567
EUR
APOSOR929595-1G
APOSOR929595-250MG
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine
Formel:
C₇H₉ClN₂ Molecular Weight: 156,613 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13188972 CAS-Nummer: 26163-06-4 |