6-Acetyl-7-hydroxytetralin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929629-1G OR929629-250MG
APOSOR929629-1GEA 435 EUR
APOSOR929629-1G APOSOR929629-250MG
6-Acetyl-7-hydroxytetralin 95%
6-Acetyl-7-hydroxytetralin
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Molecular Weight: 190,238 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658290
CAS-Nummer: 40420-05-1