2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929723-1G OR929723-250MG
APOSOR929723-1GEA 0 EUR
APOSOR929723-1G APOSOR929723-250MG
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol
Formel: C₉H₁₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09035678
CAS-Nummer: 57685-24-2